Läs mer
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Band IP™ Skrivare aktiverad
Produktkod. 11895261 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (engelska):
1 tum
Längd (engelska):
984 fot
Bredd (engelska):
2,36 tum
3,27 tum.
4,33 tum
Förpackningsstorlek:
300m
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Längd (engelska) Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11895261 1 tum 984 fot 4,33 tum 300m
11503035 1 tum 984 fot 2,36 tum 300m
12849868 1 tum 984 fot 3,27 tum. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11895261 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 065959
I lager
Innehåller
  • Spindle
6000 Series Thermal Transfer Printer Band IP™ Printer Enabled är ett högdensitetsband med utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålighet.
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R6000-seriens halogenfri hartsformulering ger utmärkt lösningsmedels-, repnings- och värmebeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial
  • Rekommenderas för utskrift på blanka eller mycket släta etiketter, som B-483 Ultra Aggressive Polyester och B-423 Permanent Polyester från Brady™
  • Kombinera Brady märk material med deras rekommenderade bandserie för överlägsen legendprestanda
Uppfyllande
RoHS-kompatibilitet: Godkänd 2002/95/EC
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Beskrivning Black 6000 Series Halogen Free Thermal Transfer Printer Band - Brady IP-skrivare aktiverad
Typ av lim Icke-adhesivt
Färg Svart
Avsluta Gloss
Formatera Etikett
Material Harts
Utskrivbara sidor Bläcksidan utåt
Tryckteknik Hold (Håll)
Produkttyp Termisk överföringsskrivaretikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) IP300 och IP600 skrivare
Inkluderar Axel
Kvantitet 1 st
Mått (L x B) 299,92 m x 109,9 mm (984 ft. x 4,3 tum)
Längd (engelska) 984 fot
Längd (metrisk) 299.92 m
Bredd (engelska) 4,33 tum
Bredd (metrisk) 11 cm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer IP-R6007HF