Läs mer
Brady™ 6000 Series Thermal Transfer Printer Band IP™ Skrivare aktiverad
Produktkod. p-4375904
Diameter (engelska):
1 tum
Längd (engelska):
984 ft.
Bredd (engelska):
2,36 tum
3,27 tum.
4,33 tum
Förpackningsstorlek:
300m
Varje
Produktkod. 11503035
Brand: Brady™ 066202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • Spindle
6000 Series Thermal Transfer Printer Band IP™ Printer Enabled är ett högdensitetsband med utmärkt lösningsmedelsbeständighet, hög värmebeständighet och super reptålighet.
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett
  • R6000-seriens halogenfri hartsformulering ger utmärkt lösningsmedels-, repnings- och värmebeständighet när den trycks på lämpligt etikettmaterial
  • Rekommenderas för utskrift på blanka eller mycket släta etiketter, som B-483 Ultra Aggressive Polyester och B-423 Permanent Polyester från Brady™
  • Kombinera Brady märk material med deras rekommenderade bandserie för överlägsen legendprestanda
Uppfyllande
RoHS-kompatibilitet: Godkänd 2002/95/EC
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EG
Typ av lim Non-adhesive
Färg Svart
Avsluta Gloss
Formatera Label
Material Harts
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik None
Produkttyp Thermal Transfer Printer Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) IP300 och IP600 skrivare
Inkluderar Axel
Kvantitet 1 st
Storlek (engelska) 984 fot x 2,36 tum.
Mått (LxB) 299,92 mx 59,94 mm (984 fot x 2,36 tum)
Längd (engelska) 984 ft.
Längd (metrisk) 299.92 m
Bredd (engelska) 2,36 tum
Bredd (metrisk) 6 cm
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Alternativt artikelnummer IP-R6000HF