Läs mer
Brady™ Tillbehör till BMP71 Etikettskrivare
Produktkod. 11554094 Handla allt Brady Produkter
Change view
Produkttyp:
Hårt fodral
Mjukt fodral
Uppladdningsbart batteripaket
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11554094 Uppladdningsbart batteripaket Varje
12880009 Mjukt fodral Varje
11899514 Hårt fodral Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11554094 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114885
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Skrivarfodral, snabbladdare och skrivarbatteri för användning med BMP-71 etikettskrivare (skrivare säljs separat).
  • BMP ™71 etikettskrivare tillbehör från Brady™
  • Skrivarfodral designad för att skydda din skrivare mot stötar och damm samtidigt som den möjliggör enkel rörlighet.
  • Skrivarbatteri ger lång batteritid - skriver ut upp till 3900 1 tum x 2 tum etiketter per laddning, möjliggör trådlös skrivardrift så att du kan skriva ut etiketter där du behöver dem, när du behöver dem.
  • BMP ™71 Snabbladdare, laddar batteriet på en timme.
Specifikationer
Produkttyp Uppladdningsbart batteripaket
Färg Grå
För användning med (utrustning) BMP71 Etikettskrivare
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Reservbatteri
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer M71-BATT