Läs mer
Brady™ Tillbehör till BMP71 Etikettskrivare
Produkttyp:
Hårt fodral
Mjukt fodral
Uppladdningsbart batteripaket
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- BMP™71 Label Printer Accessories from Brady™
- Printer Case designed to protect your printer against impacts and dust while allowing for easy mobility.
- Printer Battery offers long battery life - prints up to 3900 1 in. x 2 in. labels per charge, enables cordless printer operation so you can print labels where you need them, when you need them.
- BMP™71 Quick Charger, charges battery in one hour.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Mjukt fodral |
| Färg | Black |
| För användning med (utrustning) | BMP71 Label Printer |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Beskrivning | Soft Carry Case |
| Kvantitet | 1 Ea. |