Läs mer
Brady™ Kabellåsning för alla ändamål med 2,4 m (8 fot) Mantlad metallkabel
Handla allt Brady ProdukterBeskrivning
- All Purpose Cable Lockout-kroppar är gjorda av robust slagmodifierad glasfylld nylon för överlägsen kemikalie-, korrosions- och temperaturbeständighet
- Enheten levereras komplett med en mantlad metalllåskabelfäste
- Att utrusta dina anställda med rätt lockoutverktyg och varningsanordningar kan rädda liv, minska förlorad tid för anställda och minska försäkringskostnaderna
- Brady™ är världsledande inom lockout/tagout produkter och tjänster som erbjuder branschexpertis och ett brett utbud av hållbara, lättanvända lockout-enheter
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Drag-tight kabellåsningsenhet |
| Alternativt artikelnummer | 050943 |
| Färg | Rött |
| Material | Glasfylld Nylon |
| Certifikat och efterlevnad | OSHA 1910.147 |
| Höjd (metrisk) | 152.40 mm |
| Inkluderar | 2,4 mx 0,4 cm (8 fot x 0,187 tum) mantlad metallkabel |
| Längd (engelska) | 8 tum |
| Längd (metrisk) | 2.4 m |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |