Läs mer
Brady™ Antisladd golvtejper
Färg:
Svart
Bredd (engelska):
2 tum
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Beskrivning
- Tillverkad av robust B-916 polyestertejp med självhäftande baksida
- Belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn
- Händer permanent på rena, torra golv och tål fett och olja
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ANTIK-TEJP SVART 50MMX18.3M |
| Beskrivning | Roll-Monted Anti-Skid Tejp - Svart |
| För användning med (applikation) | Behov av golvmärkning |
| Längd (engelska) | 60 ft. |
| Längd (metrisk) | 18.2 m |
| Förpackningsmängd | 1 st |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Tjocklek | 0.66 mm |
| Bredd (engelska) | 2 tum |
| Bredd (metrisk) | 5.08 cm |
| Visa mer |