Läs mer
Brady™ B-427 Self Laminating Vinyl Bulk BMP71 Printer Labels
Produktkod. p-4933101
Mått (LxB):
38,10 x 25,40 mm
63,50 x 25,40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11781805
Brand: Brady™ 114876
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
White/translucent label for wire and cable marking
  • Features white printable area with clear “tail” that wraps around marker
  • Resistant to abrasion, solvents, water, oil and dirt
Applications:
Data Communications, Electrical, Laboratory, Healthcare, Cable Labels
Certifikat
UL listed
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised to UL969 Labelling and Marking Standard when printed with the Brady Series R4300 and R6200 ribbons. See UL files MH17154 for specific details. Brady customers should specify at purchase if they require UL Recognised B-427 labels. Brady sel
Beskrivning Bulk BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg White, Translucent
Avsluta Matte
Material Self-laminating Vinyl (B-427)
Produkttyp Bulk Labels
För användning med (applikation) Communications cables, Laboratory identification, Straws, Voice/data identification
För användning med (utrustning) BMP™71 Printer
Etiketter per rad 1
Kvantitet 2500/Roll
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1 x 1.5 in.
Storlek (metrisk) 25.4 x 38.1 mm
Temperaturområde (metriskt) -70°C to +70°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.58 mm
Mått (LxB) 38,10 x 25,40 mm
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 1.5 in.
Höjd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm