Beskrivning
- Ergonomiskt pistolhandtag
- Batteri med hög kapacitet för lång användningstid
- Gäller för EXA81 och HH85
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 175 mm |
| Höjd (engelska) | 6,89 tum. |
| Bredd (metrisk) | 165 mm |
| Bredd (engelska) | 6,5 tum. |
| Djup (metriskt) | 61 mm |
| Djup (engelska) | 2,4 tum |
| Vikt (metrisk) | 0.30 kg |
| Vikt (engelska) | 0.66 lb. |
| Certifikat och efterlevnad | CE, FCC |
| Mått (L x B x H) | 61 x 165 x 175 mm |
| Visa mer |