Läs mer
Brady™ BBP™ Tomma vita förskurna blanka skyltrubriker
Mått (LxB):
2,9 H x 7,2 B cm
4 x 6 tum.
5,7 H x 7,6 B cm
5,7 H x 9,8 B cm
Kvantitet:
175/Förpackning
250/förpackning
300/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
- Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- Beständig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
- 8-10 års genomsnittlig hållbarhet utomhus i temperaturer från -°40 F till °180 F (-°40 C till °82 C); kan appliceras så lågt som 0 F (-°18 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Beskrivning | Vinyletiketter för utomhusbruk för BBP3x-skrivare |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Förskuren blank etikett |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Kvantitet | 250/förpackning |
| Visa mer |