Läs mer
Brady™ BBP™ Tomma vita förskurna blanka skyltrubriker
Produktkod. 11767324
Mått (LxB):
2,9 H x 7,2 B cm
4 x 6 tum.
5,7 H x 7,6 B cm
5,7 H x 9,8 B cm
Kvantitet:
175/Förpackning
250/förpackning
300/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11767324
Brand: Brady™ 142195
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP™ Blank White Pre-Cut Blank Sign Headers är gjorda av slitstark, lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim som är idealiskt för att märka rör, utrustning, hyllor och nästan alla andra industriella ytor.
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
  • Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • Beständig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
  • 8-10 års genomsnittlig hållbarhet utomhus i temperaturer från -°40 F till °180 F (-°40 C till °82 C); kan appliceras så lågt som 0 F (-°18 °C)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Beskrivning Vinyletiketter för utomhusbruk för BBP3x-skrivare
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt
Avsluta Glans
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Förskuren blank etikett
För användning med (applikation) Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Kvantitet 300/förpackning
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +180° F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +82 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum.
Mått (LxB) 5,7 H x 7,6 B cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Höjd (metrisk) 75 mm
Alternativt artikelnummer B30-241-595-BLNKWT