Description
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
- Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- Beständig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
- 8-10 års genomsnittlig hållbarhet utomhus i temperaturer från -°40 F till °180 F (-°40 C till °82 C); kan appliceras så lågt som 0 F (-°18 °C)
Spécification
Spécification
| Certifikat och efterlevnad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Beskrivning | Vinyletiketter för utomhusbruk för BBP3x-skrivare |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Vinyl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?