Läs mer
Brady™ BBP™ Tomma gula förskurna tomma skyltrubriker
Höjd (engelska):
2,25 tum.
4 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
- Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- Beständig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
- 8-10 års genomsnittlig hållbarhet utomhus i temperaturer från -°40 F till °180 F (-°40 C till °82 C); kan appliceras så lågt som 0 F (-°18 °C)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Beskrivning | Vinyletiketter för utomhusbruk för BBP3x-skrivare |
| Typ av lim | Akryl, Permanent |
| Färg | Gult |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Tejpa |
| Material | Vinyl |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Rörmärkning, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Visa mer |