Läs mer
Brady™ BBP™ Cutter rengöringsverktyg
Produktkod. 11736645 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11736645 Blått Varje
1 options
Produktkod. 11736645 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142116
Beräknad leverans: 06-11-2026
Använd BBP™ Cutter Cleaning Tool för att skrapa bort rester från skärbladet medan du rengör din B30 Series Etikettskrivare.
  • Paketet inkluderar endast Cutter Cleaning Tool (skrivare säljs separat)
  • För användning med etikettskrivare i B30-serien, inklusive ™etikettskrivarna BBP 31 och ™BBP 33
  • Rengör skrivarens skärare regelbundet för att hålla din etikettskrivare på optimala prestandanivåer
  • Använd en skrivarrengöringskit (ingår ej) som innehåller mjuka skumservetter med isopropylalkohol för att torka bort eventuella rester
Specifications
Produkttyp Skärverktyg
Färg Blått
För användning med (utrustning) BBP31 Skylt- och etikettskrivare
Sterilitet Icke-steril
Inkluderar 1 Verktyg
För användning med (applikation) Fullständiga serier av etiketter för kabel- och lednings-ID, anläggnings- och säkerhets-ID, produkt-ID och kretskorts-ID
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer B31-CCT