Läs mer
Brady™ BBP™ FARA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden
Produktkod. 11707324
Mått (L x B):
101 x 152 mm
4 x 6 tum.
5.7 H x 7.6 cm W
57 x 75 mm
Färg:
Red on White
Rött på vitt
Svart
Kvantitet:
175/Pk.
300/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11707324
Brand: Brady™ 142183
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP™FARA Förtryckta, förskurna tomma skylthuvuden är gjorda av slitstark, lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim som är idealiskt för att märka rör, utrustning, hyllor och nästan alla andra industriella ytor.
  • Förtryckta rubriker resulterar i flerfärgade rubrikskyltar med ett enda, svart utskriftspass
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
  • Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • Motståndskraftig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternativt artikelnummer 142183
Avsluta Glans
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Material Vinyl
Kvantitet 300/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden för BBP3x-skrivare
För användning med (applikation) Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Höjd (metrisk) 75 mm
Max. Temperatur (engelska) 180 °F
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Tjocklek 0,004 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 82 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 180° F
Språk Engelska
Mått (L x B) 57 x 75 mm
Visad text FARA (tom etikett)
Produkttyp Inomhus/Utomhustejp
Färg Rött på vitt