Läs mer
Brady™ BBP™ FARA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden
Produktkod. 11737174
Change view
Mått (L x B):
4 x 6 tum.
57 x 75 mm
101 x 152 mm
Färg:
Rött på vitt
Svart
Kvantitet:
175/Förpackning
300/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Färg Kvantitet unitSize
11737174 101 x 152 mm Rött på vitt 175/Förpackning Varje
11707324 57 x 75 mm Rött på vitt 300/förpackning Varje
11747254 4 x 6 tum. Svart 175/Förpackning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11737174 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142182
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP™FARA Förtryckta, förskurna tomma skylthuvuden är gjorda av slitstark, lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim som är idealiskt för att märka rör, utrustning, hyllor och nästan alla andra industriella ytor.
  • Förtryckta rubriker resulterar i flerfärgade rubrikskyltar med ett enda, svart utskriftspass
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
  • Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • Motståndskraftig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternativt artikelnummer B30-25-595-ANSIDA
Avsluta Glans
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Material Vinyl
Kvantitet 175/Förpackning
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden för BBP3x-skrivare
För användning med (applikation) Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 152 mm
Max. Temperatur (engelska) 180 °F
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Tjocklek 0,004 tum.
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 152.4 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 82 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 180° F
Språk Engelska
Mått (L x B) 101 x 152 mm
Visad text FARA (tom etikett)
Produkttyp Inomhus/Utomhustejp
Färg Rött på vitt