Beskrivning
- Enfärgat band för att trycka en enda färg på en etikett.
- 'Drop and Click'-utskriftsband är idealiska för snabba och enkla leveransbyten.
- R10000-seriens band baseras på en resinformulering som ger en högpresterande bild med stark lösningsmedvetenhet och reptålighet.
- Banden är tåliga, smetsäkra och ger långvarig tryckt text.
- Tryck kan tåla år i industriella områden och utomhusmiljöer.
- Ingen kalibrering, ingen gängning, inget slöseri, inga krångel.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skrivarband |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Etikettskrivare BBP30, BBP31 Skylt- och etikettskrivare, BBP33 Etikettskrivare, BBP35 Flerfärgad skylt- och etikettskrivare, BBP37 färg- och klippskylt- och etikettskrivare, BradyPrinter i3300 Industriell etikettskrivare |
| Material | Harts |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Längd (engelska) | 200 ft. |
| Bredd (engelska) | 4,3 tum |
| Längd (metrisk) | 60.96 m |
| Bredd (metrisk) | 110 mm |
| Mått (L x B) | 60 m x 110 mm |
| Visa mer |