Läs mer
Brady™ BBP™ Kraftig tryckband
Produktkod. 11736475
Färg:
Blått
Gult
Klart
Magenta
Orange
Rött
Svart
Vitt
För användning med (applikation):
For solvent and scratch resistance
För lösningsmedels- och reptålighet
För lösningsmedels- och reptålighet, Designad för att trycka gult på vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11736475
Brand: Brady™ 118085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP™ Heavy-Duty B30-serien Drop& Klicka på utskriftsband aktiverar 5-sekunders ändringar av färgband. Ingen kalibrering, ingen gängning, inget slöseri, inget krångel och bläcket är alltid vänt åt rätt håll.
  • Enfärgsband för utskrift av en färg på en etikett.
  • ''Släpp & klicka'' tryckband för snabba och enkla förbrukningsbyten. R6000-seriens halogenfri hartsformulering erbjuder utmärkt lösningsmedels-, repnings- och värmebeständighet.
  • R4300-seriens band erbjuder stark miljöbeständighet mot utsmettning och kemikalier.
  • R4400-seriens hartsformulering ger utmärkt motståndskraft mot lösningsmedel, repor och hög värme när den trycks på lämpligt etikettmaterial.
  • R10000-seriens band är baserade på en hartsformulering som erbjuder en högpresterande bild med stark lösningsmedels- och repbeständighet.
  • Band är tuffa, smutssäkra och ger långvarig tryckt text.
  • Print tål åratal i industriområden och utomhusförhållanden.
  • Ingen kalibrering, ingen gängning, inget slöseri, inget krångel.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Blått
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP30, BBP31 Skylt- och etikettskrivare, BBP33 Etikettskrivare, BBP35 Flerfärgad skylt- och etikettskrivare, BBP37 färg- och klippskylt- och etikettskrivare, BradyPrinter i3300 Industrial Label Printer
Material Harts
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 200 ft.
Bredd (engelska) 4,3 tum
Längd (metrisk) 60.96 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Mått (L x B) 60 m x 110 mm
Sterilitet Icke-steril
Beskrivning Blå kraftigt tryckband för BBP3x-skrivare
Formatera Band
Modell B30-R10000
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.22 kg
För användning med (applikation) För lösningsmedels- och reptålighet
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer B30-R10000-BL