Läs mer
Brady™ B30-serien R4400 skrivarband, vitt
Produktkod. 15783539 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
15783539 Vitt
1 options
Produktkod. 15783539 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 118097
I lager
Tåliga, fläcksäkra, dropp- och klirrband används för snabba och enkla byten av leveranser.
  • Enfärgat band för att trycka en enda färg på en etikett.
  • 'Drop and Click'-utskriftsband är idealiska för snabba och enkla leveransbyten.
  • R4400-seriens resinformulering erbjuder motståndskraft mot lösningsmedel, repor och hög värme när den trycks på rätt etikettmaterial.
  • Banden är tåliga, smetsäkra och ger långvarig tryckt text.
  • Tryck kan tåla år i industriella områden och utomhusmiljöer.
  • Ingen kalibrering, ingen gängning, inget slöseri, inga krångel.
Specifikationer
Produkttyp Skrivarband
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Etikettskrivare BBP30, BBP31 Skylt- och etikettskrivare, BBP33 Etikettskrivare, BBP35 Flerfärgad skylt- och etikettskrivare, BBP37 färg- och klippskylt- och etikettskrivare, BradyPrinter i3300 Industriell etikettskrivare
Material Harts
Tryckteknik Termisk överföring
Längd (engelska) 200 ft.
Bredd (engelska) 4,3 tum
Längd (metrisk) 60.96 m
Bredd (metrisk) 110 mm
Mått (L x B) 60 m x 110 mm
Sterilitet Icke-steril
Formatera Band
Modell B30-R4400
Vikt (engelska) 0.5 lb.
Vikt (metrisk) 0.22 kg
För användning med (applikation) För lösningsmedels- och repbeständighet, hög värmebeständighet
Kvantitet 1 st
Alternativt artikelnummer B30-R4400-WT