Läs mer
Brady™ BBP™ Högtemperaturmetalliserad polyestertejp
BBP™ Högtemperaturmetalliserad polyestertejp B-565 är en metalliserad polyesterfilm med ett permanent tryckkänsligt akryllim och en topplack speciellt framtagen för termiskt transfertryck.
Brand: Brady™ 117921
Beskrivning
- B-565-materialet är designat för identifieringsetiketter eller märk- och serieskyltar som kräver typskyltliknande kvalitet
- Har en genomsnittlig hållbarhet utomhus på 3-5 år
- Drifttemperaturintervall från -40 till 230° F
- Standardlim för släta ytor
Specifikationer
| Metalliserad polyestertejp för BBP3x-skrivare | |
| Silver | |
| Tejpa | |
| Thermal Transfer | |
| Icke-steril | |
| BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare | |
| 1 | |
| 1 rulle | |
| -40 till 230 °F | |
| 0,0028 tum. | |
| 100 ft. | |
| 2,25 tum. | |
| B30C-2250-565-SL |
| Akryl, Permanent, Tryckkänslig | |
| Matte | |
| Polyester | |
| Labeling Tape | |
| För klassificerings- och serieskyltar som använder streckkoder, alfanumeriska, grafiska symboler, logotyper | |
| 60 till 101 Gardner-enheter | |
| 3 till 5 år | |
| Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare | |
| -40 °C till +110 °C | |
| 0.071 mm | |
| 30.48 m | |
| 57 mm |