Läs mer
Brady™ BBP™ OBSERVERA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden
Beskrivning
- Förtryckta rubriker resulterar i flerfärgade rubrikskyltar med ett enda, svart utskriftspass
- Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
- Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
- Motståndskraftig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145 |
| Alternativt artikelnummer | B30-25-595-ANSINO |
| Avsluta | Glans |
| För användning med (utrustning) | BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare |
| Material | Vinyl |
| Kvantitet | 175/Förpackning |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden för BBP3x-skrivare |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter |
| Höjd (engelska) | 4 tum |
| Visa mer |