Läs mer
Brady™ BBP™ OBSERVERA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden
Produktkod. 11737324 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
101 x 152 mm
5,7 H x 7,6 B cm
Kvantitet:
175/Förpackning
300/förpackning
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet Förpackningsstorlek
11737324 5,7 H x 7,6 B cm 300/förpackning Varje
11737254 101 x 152 mm 175/Förpackning Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11737324 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 142189
Beräknad leverans: 20-11-2026
BBP™OBSERVERA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden är gjorda av slitstark, lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim som är idealiskt för att märka rör, utrustning, hyllor och nästan alla andra industriella ytor.
  • Förtryckta rubriker resulterar i flerfärgade rubrikskyltar med ett enda, svart utskriftspass
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
  • Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • Motståndskraftig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternativt artikelnummer B30-241-595-ANSINO
Avsluta Glans
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Material Vinyl
Kvantitet 300/förpackning
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden för BBP3x-skrivare
För användning med (applikation) Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
Höjd (engelska) 2,25 tum.
Höjd (metrisk) 75 mm
Max. Temperatur (engelska) 180 °F
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Tjocklek 0,004 tum.
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 82 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 180° F
Språk Engelska
Mått (L x B) 5,7 H x 7,6 B cm
Visad text Varsel
Produkttyp Inomhus/Utomhustejp
Färg Blått på vitt