Läs mer
Brady™ BBP™ OBSERVERA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden
Produktkod. p-4164051
Mått (L x B):
101 x 152 mm
5.7 H x 7.6 cm W
Kvantitet:
175/Pk.
300/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11737254
Brand: Brady™ 142188
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP™OBSERVERA Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden är gjorda av slitstark, lågkrympande vinyl med ultraaggressivt lim som är idealiskt för att märka rör, utrustning, hyllor och nästan alla andra industriella ytor.
  • Förtryckta rubriker resulterar i flerfärgade rubrikskyltar med ett enda, svart utskriftspass
  • Mycket böjligt material med permanent lim med hög klibbighet för grova, mycket strukturerade, smutsiga och hårda miljöytor —inklusive utomhus
  • Följer och följer svår ytor som målade askeblock, målat trä, texturerad plast, pappersmantlade rör och formblåsta fall
  • Motståndskraftig mot exponering för kemikalier, fetter och oljor, saltspray, rengöringsmedel och rengöringsmedel och allmän industriell smuts
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASME ANSI Z535, OSHA 1910.145
Alternativt artikelnummer B30-25-595-ANSINO
Avsluta Glans
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Material Vinyl
Kvantitet 175/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Förtryckta förskurna tomma skylthuvuden för BBP3x-skrivare
För användning med (applikation) Rörmarkörer, piltejp, lagermärkning, varningspaneler, säkerhetsskyltar, bågblixt och visuella arbetsplatsetiketter
Höjd (engelska) 4 tum
Höjd (metrisk) 152 mm
Max. Temperatur (engelska) 180 °F
Min. Temperatur (engelska) -40 °F
Tjocklek 0,004 tum.
Bredd (engelska) 6 tum
Bredd (metrisk) 152.4 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 82 °C
Temperaturområde (engelska) -40 °F till 180° F
Språk Engelska
Mått (L x B) 101 x 152 mm
Visad text Varsel
Produkttyp Inomhus/Utomhustejp
Färg Blått på vitt