Läs mer
Brady™ BBP™ Tamper-Evident Silver Metalliserad Polyester Etikett
Produktkod. 11716475 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (engelska):
2 tum
3 tum
Längd (engelska):
1 tum
2 tum
100 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (engelska) Längd (engelska) Förpackningsstorlek
11716475 3 tum 100 fot Varje
11731795 2 tum 1 tum Varje
11741795 3 tum 1 tum Varje
11731735 3 tum 2 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11716475 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 118014
Beräknad leverans: 17-11-2026
BBP™ Tamper-Evident Silver Metallized Polyester Etiketter B-438 har ett permanent lim som lämnar ett schackbrädesfotavtryck om de tas bort.
  • Designad för märk- och serieskyltar som kräver både hög prestanda och skydd mot borttagning
  • Idealisk för produktmärkning, tillgångsspårning och allmänt industriellt ID
  • Tål lösningsmedel och varierande temperaturer
  • Kräver minimal hantering för att förhindra för tidigt exponerat rutmönster
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC, UL969
Beskrivning Tamper-Evident metalliserade etiketter för BBP3x-skrivare
Typ av lim Akryl, Saneringsuppenbart
Beläggning Hold (Håll)
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För tillgångsspårning, allmänt ID
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 rulle
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +100 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +37 °C
Draghållfasthet 60 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0,0033 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Mått (L x B) 30,48 m x 76.2 mm
Längd (engelska) 100 fot
Längd (metrisk) 30.48 m
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Alternativt artikelnummer B30C-3000-438