Läs mer
Brady™ BBP™ Tamper-Evident Silver Metalliserad Polyester Etikett
Produktkod. 11731735
Höjd (engelska):
2 tum
3 tum
Längd (engelska):
1 tum
2 tum
100 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11731735
Brand: Brady™ 118078
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BBP™ Tamper-Evident Silver Metallized Polyester Etiketter B-438 har ett permanent lim som lämnar ett schackbrädesfotavtryck om de tas bort.
  • Designad för märk- och serieskyltar som kräver både hög prestanda och skydd mot borttagning
  • Idealisk för produktmärkning, tillgångsspårning och allmänt industriellt ID
  • Tål lösningsmedel och varierande temperaturer
  • Kräver minimal hantering för att förhindra för tidigt exponerat rutmönster
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS 2002/95/EC, UL969
Beskrivning Tamper-Evident metalliserade etiketter för BBP3x-skrivare
Typ av lim Akryl, Saneringsuppenbart
Beläggning None
Färg Silver
Avsluta Matte
Formatera Märka
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) För tillgångsspårning, allmänt ID
För användning med (utrustning) BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 och BBP37 skrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40°C
Antal per förpackning 650 Labels/Box
Kvantitet 1 rulle
Form Rectangle
Programvarutyp Brady Arbetsstation, LabelMark , MarkWare
Temperaturområde (engelska) -40 till 100 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +37 °C
Draghållfasthet 60 lb./tum.
Tjocklek (engelska) 0.0033 in.
Tjocklek (metrisk) 0.084 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 57.15 mm
Mått (LxB) 2 x 3 tum.
Längd (engelska) 2 tum
Längd (metrisk) 5.08 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 76.2 mm
Höjd (engelska) 3 tum
Höjd (metrisk) 7.62 cm
Alternativt artikelnummer B30-222-438