Läs mer
Brady™ BMP™ Etikettpatroner för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL, Matt vit tejp
Produktkod. 11593894 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,3 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11593894 0,75 tum Varje
12837268 0,3 tum. Varje
11583894 0,5 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11593894 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110933
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna filmtejp för en mängd olika märkningstillämpningar. BMP™ Etikettkassetter för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL är idealiska för centrifugering, Eppendorf och PCR-rör; koniska och stora rör; kryorör och flaskor.
  • Högt lim
  • Genomskinligt
  • Blank finish
  • Perfekt för autoklavering och för användning under minusgrader
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Beskrivning Polyestertejp för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Polyester
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratorieidentifikation: injektionsflaska, brunnsplatta
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, BMP™ 21 LAB etikettskrivare, BMP™ 21-PLUS etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 rulle
Temperaturområde (metriskt) -196 °C till +110 °C
Tjocklek (metrisk) 0.048 mm
Mått (L x B) 6.40 m x 19.05 mm
Längd (engelska) 21 ft.
Längd (metrisk) 6.40 m
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (engelska) 21 ft.
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Alternativt artikelnummer M21-750-461-AW