Läs mer
Brady™ BMP™ Etikettkassetter för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL, klar polyesterfilmtejp
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4909579
Bredd (engelska):
0,3 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12837268
Brand: Brady™ 110931
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna filmtejp för en mängd olika märkningstillämpningar. BMP™ Etikettkassetter för BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; LABPAL är idealiska för centrifugering, Eppendorf och PCR-rör; koniska och stora rör; kryorör och flaskor.
  • Högt lim
  • Genomskinligt
  • Blank finish
  • Perfekt för autoklavering och för användning under minusgrader
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815)
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Polyester
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Etikettkassett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Allmän identifiering, laboratorieidentifikation: injektionsflaska, brunnsplatta
För användning med (utrustning) M210 Label Printer, M210-LAB Label Printer, M211 Label Printer, BMP™ 21 LAB Label Printer, BMP™ 21-PLUS Label Printer
Kvantitet 1 rulle
Mått (LxB) 6.40 m x 9.53 mm
Längd (engelska) 21 ft.
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Höjd (engelska) 21 ft.
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Alternativt artikelnummer M21-375-461-AW