Läs mer
Brady™ Lösningsmedels- och kemikaliebeständiga polyesteretiketter med band för M21-skrivare
Produktkod. 11513904 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11513904 0,5 tum Varje
11523904 0,75 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11513904 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    501.00 SEK
    473.96 SEK / Paket med 1
    Save 27.04 SEK
    5% Av
I lager
Bradys B-488-material är designat för att möta kraven i laboratorietillämpningar och utmärker sig för att motstå kemikalier, oljor, alkoholer och värme. På grund av dess inneboende egenskaper kan denna polyester även användas för tillgångsspårning, datakomidentifiering, streckkodsmärkning och mer.
För användning i extremt höga temperaturer
  • Bradys B-488-material är utformat för att möta laboratorieapplikationers krav och utmärker sig i att motstå kemikalier, oljor, alkoholer och värme.
  • På grund av sina inneboende egenskaper kan denna polyester även användas för spårning av tillgångar, identifiering av datacoms, streckkodsmärkning och mer.
  • Konstruerad prestanda — Höghäftigt permanent lim idealiskt för plana ytor exponerade för en mängd olika vätskor, kemikalier, alkoholer, oljor och överlever även utomhusapplikationer.
  • Kemikalieresistent — Resistens mot exponering för terpentin, 10 % natriumhydroxidlösning, 10 % svavelsyralösning, oljor, isopropylalkohol, flygbränsle och mer.
  • Certifieringar UL — Erkänd enligt UL969, RoHS-godkända.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad AGA, CSA, UL
Beskrivning Ytmontering
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Bandkassett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorieidentifikation: Flaska, brunnsplatta
För användning med (utrustning) M210; M210-LAB; M211; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; IDPAL; LABPAL
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell M21-500-488
Antal per förpackning 1 band / låda
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Storlek 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Storlek (engelska) Panel 0,5 tum bredd x 21 fot L
Storlek (metrisk) panel 12.70 mm W x 6.40 m L
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +320 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 3,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (L x B) 21 fot x 0,5 tum
Längd (engelska) 21 ft.
Längd (metrisk) 6.40 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Alternativt artikelnummer M21-500-488