Läs mer
Brady™ Lösningsmedels- och kemikaliebeständiga polyesteretiketter med band för M21-skrivare
Produktkod. p-4909578
Bredd (engelska):
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11513904
Brand: Brady™ 110935
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bradys B-488-material är designat för att möta kraven i laboratorietillämpningar och utmärker sig för att motstå kemikalier, oljor, alkoholer och värme. På grund av dess inneboende egenskaper kan denna polyester även användas för tillgångsspårning, datakomidentifiering, streckkodsmärkning och mer.
För användning i extremt höga temperaturer
  • Bradys B-488-material är designat för att möta kraven i laboratorietillämpningar och utmärker sig för att motstå kemikalier, oljor, alkoholer och värme.
  • På grund av dess inneboende egenskaper kan denna polyester även användas för tillgångsspårning, datakomidentifiering, streckkodsmärkning och mer.
  • Konstruerad prestanda— Permanent lim med hög klibbighet, idealiskt för plana ytor som utsätts för en mängd olika vätskor, kemikalier, alkoholer, oljor och klarar även utomhusapplikationer.
  • Kemikaliebeständig— Tål exponering för mineralsprit, 10 % natriumhydroxidlösning, 10 % svavelsyralösning, oljor, isopropylalkohol, jetbränsle och mer.
  • Certifieringar— UL erkänd enligt UL969, RoHS-kompatibel.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad AGA, CSA, UL
Beskrivning Ytmontering
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikettkassett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorieidentifikation: Flaska, brunnsplatta
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, ™BMP 21 LAB etikettskrivare, BMP ™21-PLUS etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell M21-500-488
Antal per förpackning 1 Tape / Box
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Storlek 12.70 mm (W) x 6.40 m (L)
Storlek (engelska) Panel 0.5 in W x 21 ft L
Storlek (metrisk) panel 12.70 mm W x 6.40 m L
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +320 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 3,7 mil
Tjocklek (metrisk) 0.094 mm
Mått (LxB) 21 fot x 0,5 tum.
Längd (engelska) 21 ft.
Längd (metrisk) 6.40 m
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.70 mm
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Alternativt artikelnummer M21-500-488