Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande multifunktionellt Nylon Terminalblocketiketter med band för M21-skrivare
Hög vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för Bradys nylontyg (B-499) etikettmaterial som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
Brand: Brady™ 110939
Beskrivning
- Hög vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för Bradys nylontyg (B-499) etikettmaterial, utformat för att uppfylla en rad olika identifieringskrav, från kontrollpaneler till flytande kvävemiljöer.
- Applikationsmångsidighet — Mycket böjligt material anpassar sig tätt mot böjda ytor som trådar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, strukturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper.
- Konstruerad prestanda — Tål exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och tvättmedel.
- Oregelbundna ytor — Lågprofil-etikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi.
- Certifieringar — UL Erkänd enligt UL969, CSA enligt C22.2 nr 0.15-95, RoHS-godkända.
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | |
| Permanent akryl | |
| Matte | |
| Nylon Trasa | |
| Etikettkassett | |
| Kommunikationskablar, allmän identifiering, laboratorieidentifiering, panelidentifiering, röst- eller dataidentifiering, tråd- och kabelmärkning | |
| 1 | |
| Rektangel | |
| -40 °C till +90 °C | |
| 0.165 mm | |
| 16 ft. | |
| 0,5 tum | |
| 4.8 cm |
| Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL | |
| Svart | |
| Kassett (etikett) | |
| Termisk överföring | |
| Icke-steril | |
| Brady M210 Etikettskrivare, Brady M210-LAB etikettskrivare, Brady M211 Etikettskrivare, BMP21-LAB etikettskrivare, BMP21-PLUS etikettskrivare | |
| 1 rulle | |
| -40 °F till +194 °F | |
| 6,5 mil | |
| 16 fot x 0,5 tum | |
| 4.88 m | |
| 12.70 mm | |
| M21-500-499-TB |