Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande multifunktionellt Nylon Etiketter med band för M21-skrivare
Produktkod. 11523864 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,3 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) Förpackningsstorlek
11523864 0,3 tum. Varje
11533864 0,5 tum Varje
11810835 0,75 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11523864 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110893
I lager
Hög vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för Bradys nylontyg (B-499) etikettmaterial som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
För tråd, kabel, frontpaneler och patchpaneler
  • Hög vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för Bradys nylontyg (B-499) etikettmaterial, utformat för att uppfylla en rad olika identifieringskrav, från kontrollpaneler till flytande kvävemiljöer.
  • Applikationsmångsidighet — Mycket böjligt material anpassar sig tätt mot böjda ytor som trådar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, strukturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper.
  • Konstruerad prestanda — Tål exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och tvättmedel.
  • Oregelbundna ytor — Lågprofil-etikettmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi.
  • Certifieringar — UL Erkänd enligt UL969, CSA enligt C22.2 nr 0.15-95, RoHS-godkända.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL
Beskrivning Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Bandkassett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kommunikationskablar, allmän identifiering, laboratorieidentifiering, panelidentifiering, röst- eller dataidentifiering, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M210; M210-LAB; M211; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; IDPAL; LABPAL
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Modell M21-375-499
Antal per förpackning 1 band / låda
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Storlek 9.53 mm (W) x 4.88 m (L)
Storlek (engelska) Panel 0,375 tum bredd x 16 fot L
Storlek (metrisk) panel 9.53 mm W x 4.88 m L
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 6,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (L x B) 16 fot x 0,375 tum
Längd (engelska) 16 ft.
Längd (metrisk) 4.88 m
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 7.62 mm
Höjd (metrisk) 4.8 cm
Alternativt artikelnummer M21-375-499