Läs mer
Brady™ Aggressivt självhäftande multifunktionellt Nylon Etiketter med band för M21-skrivare
Produktkod. p-4909580
Bredd (engelska):
0,3 tum.
0,5 tum
0,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11523864
Brand: Brady™ 110893
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för Bradys nylontyg (B-499) etikettmaterial som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
För tråd, kabel, frontpaneler och patchpaneler
  • Hög vidhäftning och hög böjlighet är kännetecknen för Bradys nylontyg (B-499) etikettmaterial som är utformat för att möta ett brett spektrum av identifieringskrav från kontrollpaneler till miljöer med flytande kväve.
  • Applikationsmångsidighet— Mycket böjligt material anpassar sig tätt till krökta ytor som ledningar och kablar samtidigt som det fäster mot rostfritt stål, texturerat ABS, polypropen och många andra materialtyper.
  • Konstruerad prestanda— Motstår exponering för kalla temperaturer, kemikalier, fetter, oljor, rengöringsmedel och rengöringsmedel.
  • Oregelbundna ytor— Lågprofiletikettsmaterial fäster på släta, grova eller pulverlackerade ytor eller till och med material med låg ytenergi.
  • Certifieringar— UL erkänd enligt UL969, CSA till C22.2 nr 0.15-95, RoHS-kompatibel.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL
Beskrivning Aggressivt självhäftande mångsidigt Nylon Etiketter
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Nylon Trasa
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikettkassett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Kommunikationskablar, allmän identifiering, laboratorieidentifiering, panelidentifiering, röst- eller dataidentifiering, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, ™BMP 21 LAB etikettskrivare, BMP ™21-PLUS etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell M21-375-499
Antal per förpackning 1 Tape / Box
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Storlek 9.53 mm (W) x 4.88 m (L)
Storlek (engelska) Panel 0.375 in W x 16 ft L
Storlek (metrisk) panel 9.53 mm W x 4.88 m L
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +194 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +90 °C
Tjocklek (engelska) 6,5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.165 mm
Mått (LxB) 16 fot x 0,375 tum.
Längd (engelska) 16 ft.
Längd (metrisk) 4.88 m
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 7.62 mm
Höjd (metrisk) 4.8 cm
Alternativt artikelnummer M21-375-499