Läs mer
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettpatroner: Polyester
Produktkod. 11503904
Change view
Färg:
Svart, Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg unitSize
11503904 Svart, Vitt Varje
1 options
Produktkod. 11503904 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110934
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Termoöverföringsetiketter i polyester
Blank finish är perfekt för autoklavering och för användning i temperaturer under fryspunkten.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad AGA, CSA, Halogenfri (DIN VDE 0472/delar 815), UL
Beskrivning Ytmontering
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart, Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Polyester
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikettkassett
Sterilitet Non-sterile
För användning med (applikation) Allmän identifiering, Laboratorieidentifikation: Skjutetikett, Genomgående hål-topp, Brunnsplatta
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, ™BMP 21 LAB etikettskrivare, BMP ™21-PLUS etikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Modell M21-375-488
Antal per förpackning 1 Tape / Box
Kvantitet 1 rulle
Storlek 9.53 mm (W) x 6.40 m (L)
Storlek (engelska) Panel 0.375 in W x 21 ft L
Storlek (metrisk) panel 9.53 mm W x 6.40 m L
Temperaturområde (engelska) -40°F to 320°F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +160 °C
Tjocklek (engelska) 0.0037 in.
Tjocklek (metrisk) 0.091 mm
Mått (L x B) 6.40 m x 9.53 mm
Längd (engelska) 21 ft.
Längd (metrisk) 6.40 m
Bredd (engelska) 0,3 tum.
Bredd (metrisk) 9.53 mm
Höjd (metrisk) 6.4 cm
Alternativt artikelnummer M21-375-488