Läs mer
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettpatroner: Självlaminerande vinyl
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fäster bra på både släta och strukturerade ytor.
- Låter dig märka kablar och ledningar med en enkel lindningsfunktion.
- Ger utmärkt smutsavvisande text.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | UL |
| Beskrivning | Självlaminerande vinyltejp för M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Färg | Vitt, Svart, Genomskinligt |
| Avsluta | Matte |
| Formatera | Kassett (etikett) |
| Material | Vinyl |
| Produkttyp | Etikettkassett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |