Läs mer
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettpatroner: Självlaminerande vinyl
Produktkod. 11543894
Change view
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (engelska) unitSize
11543894 1 tum Varje
11563894 1,5 tum Varje
11533894 0,75 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11543894 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 110928
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Självlaminerande termotransferetiketter i vinyl.
  • Fäster bra på både släta och strukturerade ytor.
  • Låter dig märka kablar och ledningar med en enkel lindningsfunktion.
  • Ger utmärkt smutsavvisande text.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning Självlaminerande vinyltejp för M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Typ av lim Permanent akryl
Färg Vitt, Genomskinligt, Svart
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Vinyl
Produkttyp Etikettkassett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
För användning med (utrustning) M210 etikettskrivare, M210-LAB etikettskrivare, M211 etikettskrivare, ™BMP 21 LAB etikettskrivare, BMP ™21-PLUS etikettskrivare
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0.004 in
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Trådmätare 16 till 8 AWG
Mått (L x B) 25.40 mm (W) x 4.30 m (L)
Längd (engelska) 14 ft.
Längd (metrisk) 4.30 m
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 9.53 mm
Bredd (metrisk) tejp 25.40 mm
Höjd (engelska) 14 ft.
Höjd (metrisk) 4.2 m
Alternativt artikelnummer M21-1000-427