Läs mer
Brady™ BMP™ 21 ID Pal™ Etikettpatroner: Självlaminerande vinyl
Produktkod. 11563894 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (engelska):
0,75 tum
1 tum
1,5 tum
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Bredd (engelska) Unit Size
11563894 1,5 tum Varje
11543894 1 tum Varje
11533894 0,75 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11563894 Supplier Brady™ Supplier No. 110930
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
View all promotions
I lager
Självlaminerande termotransferetiketter i vinyl.
  • Fäster bra på både släta och strukturerade ytor.
  • Låter dig märka kablar och ledningar med en enkel lindningsfunktion.
  • Ger utmärkt smutsavvisande text.
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad UL
Beskrivning Självlaminerande vinyltejp för M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Typ av lim Permanent akryl
Färg Genomskinligt, Vitt, Svart
Avsluta Matte
Formatera Kassett (etikett)
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21-LAB, IDPAL, LABPAL
För användning med (utrustning) M210; M210-LAB; M211; BMP21-PLUS; BMP21-LAB; IDPAL; LABPAL
Min. Driftstemperatur (metrisk) -70 °C
Kvantitet 1 rulle
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,004 tum
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Trådmätare 10 till 4 AWG
Mått (L x B) 38.10 mm (W) x 4.30 m (L)
Längd (engelska) 14 ft.
Längd (metrisk) 4.30 m
Bredd (engelska) 1,5 tum
Bredd (metrisk) 38.10 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 12.70 mm
Bredd (metrisk) tejp 38.10 mm
Höjd (engelska) 14 ft.
Höjd (metrisk) 4.2 m
Alternativt artikelnummer M21-1500-427