Läs mer
Brady™ BMP™ 71 PermaSleeve™ Wire Marker Sleeves
Produktkod. 11588594
Change view
Diameter (metrisk):
1,17 till 2,79 mm
1,57 till 3,81 mm
2,39 till 5,46 mm
3,2 till 8,13 mm
4,75 till 11,43 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11588594 4,75 till 11,43 mm Varje
11548594 1,17 till 2,79 mm Varje
11558594 1,57 till 3,81 mm Varje
11568594 2,39 till 5,46 mm Varje
11578594 3,2 till 8,13 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11588594 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 115122
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fits snuggly around wire for permanent identification and protection
  • Has 3:1 shrink ratio 
  • Heat shrinkable 
  • Fade resistant
  • Flame retardant
  • Made of B-342 Permasleeve PS polyolefin material
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad SAE-AMS-DTL-23053/5C (Class 1), SAE-AS-81531, MIL-STD-202, RoHS Compliant, UL Recognized; Tested per: ASTM E162 and ASTM E662
Beskrivning Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Material Polyolefin (B-342)
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) Wire and cable marking, Panel identification
För användning med (utrustning) 22 to 16 wire ga
Kvantitet 1
Längd (metrisk) 15.24 m
Diameter (engelska) 0.187 to 0.450 in.
Diameter (metrisk) 4,75 till 11,43 mm