Beskrivning
High-density ribbon for use with BMP71 Label Maker
- Excellent solvent resistance, high heat resistance, and super scratch resistance
- Ribbon core inside diameter: 1 in. (25.4mm), ink side out
- W x L: 2 in. x 150 ft. (5cm x 45.7m)
- Color: Black
Certifikat
CSA approved. UL recognized.
Uppfyllande
RoHS compliant
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black |
| För användning med (utrustning) | BMP71 Label Printer |
| Material | Resin |
| Längd (engelska) | 150 ft. |
| Bredd (engelska) | 2 in. |
| Längd (metrisk) | 45.7 m |
| Bredd (metrisk) | 50.80 mm |
| Diameter (engelska) | 1 in. |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Beskrivning | Svart 6200-seriens termotransferfärgband för BMP71-skrivare |
| Visa mer |