Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz II Polyester
Produktkod. 12632996
Mått (L x B):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 0.825 in.
0.375 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
0.5 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
0.5 x 1 in. w/ 0.4375 in. dia. vial top
0.500 x 1 in.
1 x 0.9 in.
1.9 x 1 in.
Kvantitet:
100/Pk.
180/Pk.
220/Pk.
240/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12632996
Brand: Brady™ M82492
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Polyester
Bredd (engelska) 0.37 in.
Höjd (engelska) 0.37 in.
Höjd (metrisk) 9.5 mm
Tjocklek (engelska) 0.0032 in.
Mått (L x B) 0.375 x 0.375 in.
Typ av lim Permanent
Avsluta White film with white thermal transfer printable topcoat
Certifikat och efterlevnad ASTM D
För användning med (applikation) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Kvantitet 240/Pk.