Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz II Polyester
Mått (L x B):
0.375 x 0.375 in.
0.375 x 0.825 in.
0.375 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
0.5 x 1 in. w/ 0.375 in. dia. vial top
0.5 x 1 in. w/ 0.4375 in. dia. vial top
0.500 x 1 in.
1 x 0.9 in.
1.9 x 1 in.
Kvantitet:
100/Pk.
180/Pk.
220/Pk.
240/Pk.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
- Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
- Readable and allow for easy bar coding and scanning
- Color: Black on White
- Material: Freezerbondz™ II Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (utrustning) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Polyester |
| Bredd (engelska) | 0.37 in. |
| Höjd (engelska) | 0.82 in. |
| Höjd (metrisk) | 2.1 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0.0032 in. |
| Mått (L x B) | 0.375 x 0.825 in. |
| Typ av lim | Permanent |
| Avsluta | White film with white thermal transfer printable topcoat |
| Visa mer |