Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Bredd (engelska):
1,25 tum
1,65 tum
1,75 tum
1,8 tum
2,2 tum
3,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
- Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
- Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
- Readable and allow for easy bar coding and scanning
- Color: Black on White
- Material Type: Polyester
- Material Description: Freezerbondz™ Polyester
- Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (utrustning) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Polyester |
| Bredd (engelska) | 1,25 tum |
| Bredd (metrisk) | 31.75 mm |
| Höjd (engelska) | 0,37 tum |
| Höjd (metrisk) | 9.5 mm |
| Tjocklek (engelska) | 0.0021 in. |
| Tjocklek (metrisk) | 0.053 mm |
| Mått (L x B) | 9.53 x 31.75 mm |
| Visa mer |