Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Freezerbondz Polyester
Produktkod. p-4518162
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,5 tum
Bredd (engelska):
1,25 tum
1,65 tum
1,75 tum
1,8 tum
2,2 tum
3,75 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12622976
Brand: Brady™ 143310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material Type: Polyester
  • Material Description: Freezerbondz™ Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specifikationer
Färg White
För användning med (utrustning) BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
Material Polyester
Bredd (engelska) 1,8 tum
Höjd (engelska) 0,6 tum
Höjd (metrisk) 15.20 mm
Tjocklek (engelska) 0.0021 in.
Typ av lim Permanent
Avsluta White film with Matte white thermal transfer printable coated ink
Certifikat och efterlevnad ASTM D
För användning med (applikation) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
Kvantitet 1 Ea.