Läs mer
Brady™ BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges Self-Laminating Polyester
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Höjd (engelska):
0,37 tum
0,5 tum
0,6 tum
1 tum
1,25 tum
1,5 tum
Bredd (engelska):
1,12 tum
1,65 tum
1,75 tum
1,8 tum
2,2 tum
2,25 tum
2,62 tum
3,75 tum
25 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
BMP™51/BMP™53 Label Maker Cartridges: Self-Laminating Polyester (B-461) is a clear film with a matte white printable zone that is ideal for cables, laboratory ID or general labeling where graphics need to be protected.
- Self-Laminating Polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable
- Good print smudge resistance, solvent resistance and high/low temperature performance
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- All-in-one cartridge includes label supply and R4300 Series ribbon
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| För användning med (utrustning) | BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer |
| Material | Polyester |
| Bredd (engelska) | 2,62 tum |
| Bredd (metrisk) | 66.68 mm |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.54 cm |
| Tjocklek (engelska) | 0.0019 in. |
| Mått (L x B) | 1 x 2.625 in. |
| Typ av lim | Permanent |
| Visa mer |