Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Mått (LxB):
0,5 x 1,5 tum
1 x 0,5 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,75 tum
25 fot x 0,375 tum
25 fot x 0,475 tum
25 fot x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL Recognised; CSA Accepted |
| Beskrivning | BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Beläggning | Powder |
| Färg | Black, White |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester (B-422) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| Etiketter per rad | 1 |
| Kvantitet | 1 Roll |
| Visa mer |