Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Produktkod. 11982762
Mått (LxB):
0,5 x 1,5 tum
1 x 0,5 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,75 tum
25 fot x 0,375 tum
25 fot x 0,475 tum
25 fot x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11982762
Brand: Brady™ 143240
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL Recognised; CSA Accepted
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Beläggning Powder
Färg Black, White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Label Maker Cartridge
Etiketter per rad 1
Kvantitet 1 Roll
Storlek (engelska) 0.475 in. x 25 ft.
Storlek (metrisk) 12.1mm x 7.6m
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (LxB) 25 fot x 0,475 tum
Längd (engelska) 25 ft.
Längd (metrisk) 7.6 m
Bredd (engelska) 0.475 in.
Bredd (metrisk) 12.1 mm
Höjd (metrisk) 7.6 m