Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Produktkod. 15103329
Mått (LxB):
0,5 x 1,5 tum
1 x 0,5 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,75 tum
25 fot x 0,375 tum
25 fot x 0,475 tum
25 fot x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15103329
Brand: Brady™ 131592
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Pass 2002/95/EC
Färg Black, White
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Label Maker Cartridge
Kvantitet 480/Pk.
Storlek (engelska) 1 x 0.5 in.
Storlek (metrisk) 25.4 x 12.7 mm
Mått (LxB) 1 x 0,5 tum
Bredd (engelska) 1 in.
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (engelska) 0.5 in.
Höjd (metrisk) 12.7 mm