Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Produktkod. 15113329
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 1,5 tum
1 x 0,5 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,75 tum
25 fot x 0,375 tum
25 fot x 0,475 tum
25 fot x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
15113329 1,5 x 0,75 tum Varje
15193319 0,5 x 1,5 tum Varje
11982762 25 fot x 0,475 tum Varje
15103329 1 x 0,5 tum Varje
15173319 1 x 1 tum Varje
11972762 25 fot x 0,375 tum Varje
15183319 25 fot x 1 tum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 15113329 missing translation for 'mfr' Brady™ missing translation for 'supplierNo' 131576
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
For use in commercial and industrial applications
  • Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
  • Available in various sizes
Specifications
Certifikat och efterlevnad Pass 2002/95/EC
Beskrivning BMP41/BMP51/BMP53 Labelmaker Labels
Typ av lim Permanent Acrylic
Färg Black, White
Avsluta Gloss
Material Polyester (B-422)
Produkttyp Label Maker Cartridge
Etiketter per rad 1
Kvantitet 180/Pk.
Form Rectangle
Storlek (engelska) 1.5 x 0.75 in.
Storlek (metrisk) 38.1 x 19.0 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +100°C
Tjocklek (metrisk) 0.102 mm
Mått (L x B) 1,5 x 0,75 tum
Bredd (engelska) 1.5 in.
Bredd (metrisk) 38.1 mm
Höjd (engelska) 0.75 in.
Höjd (metrisk) 19.0 mm