Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Mått (LxB):
0,5 x 1,5 tum
1 x 0,5 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,75 tum
25 fot x 0,375 tum
25 fot x 0,475 tum
25 fot x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Pass 2002/95/EC |
| Färg | Black, White |
| Material | Polyester (B-422) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| Kvantitet | 260/Pk. |
| Storlek (engelska) | 1 x 1 in. |
| Storlek (metrisk) | 25.4 x 25.4 mm |
| Mått (LxB) | 1 x 1 tum |
| Bredd (engelska) | 1 in. |
| Bredd (metrisk) | 25.4 mm |
| Visa mer |