Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Mått (LxB):
0,5 x 1,5 tum
1 x 0,5 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,75 tum
25 fot x 0,375 tum
25 fot x 0,475 tum
25 fot x 1 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Black, White |
| Material | Polyester (B-422) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| Kvantitet | 1 Roll |
| Storlek (engelska) | 1 in. x 25 ft. |
| Storlek (metrisk) | 25.4mm x 7.6m |
| Mått (LxB) | 25 fot x 1 tum |
| Längd (engelska) | 25 ft. |
| Längd (metrisk) | 7.6 m |
| Bredd (engelska) | 1 in. |
| Visa mer |