Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-422 Polyester
Beskrivning
- Permanent adhesive, for powder-coated/textured surfaces
- Available in various sizes
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Pass 2002/95/EC |
| Färg | Black, White |
| Material | Polyester (B-422) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| Kvantitet | 180/Pk. |
| Storlek (engelska) | 0.5 x 1.5 in. |
| Storlek (metrisk) | 12.7 x 38.1 mm |
| Mått (L x B) | 0,5 x 1,5 tum |
| Bredd (engelska) | 0.5 in. |
| Bredd (metrisk) | 12.70 mm |
| Visa mer |