Läs mer
Brady™ BMP51/BMP53/BMP41 Label Maker Cartridge: B-428 Metalized Polyester
Mått (LxB):
1 x 0.5 in.
1.13 x 0.5 in.
2 x 1 in.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Available in various sizes
- For use with BMP41, BMP51, BMP53 printers
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Pass 2002/95/EC |
| Färg | Black, Light Gray |
| Material | Metallized Polyester (B-428) |
| Produkttyp | Label Maker Cartridge |
| Kvantitet | 239/Pk. |
| Storlek (engelska) | 1.13 x 0.5 in. |
| Storlek (metrisk) | 28.7 x 12.7 mm |
| Mått (LxB) | 1.13 x 0.5 in. |
| Bredd (engelska) | 1.13 in. |
| Bredd (metrisk) | 28.7 mm |
| Visa mer |